BX1791
Isobutyl Alcohol
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonyme(s) :
Isobutyl Alcohol, Isobutanol, 2-Methyl-1-propanol, 2-methyl-1-propanol
About This Item
Produits recommandés
Agence
meets USP/NF
Niveau de qualité
Pression de vapeur
12 hPa ( 20 °C)
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Impuretés
≤0.0005 meq/g Titrable acid
≤0.01% Carbonyl compounds (as butyraldehyde)
≤0.02% Carbonyl compounds (as 2-butanone)
≤0.1% Water (H2O)
Résidus d'évap.
≤0.001%
Couleur
APHA: ≤10
pH
7 (20 °C, 80 g/L in H2O)
Point d'ébullition
106-108 °C/1013 hPa
Pf
-108 °C
Température de transition
flash point 28 °C
Solubilité
85 g/L
Densité
0.802 g/cm3 at 20 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Remarque sur l'analyse
Carbonyl compounds (as 2-butanone): 0.02% max
Carbonyl compounds (as butyraldehyde): 0.01% max
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Solubility in water: To pass test
Titrable acid: 0.0005meq/g max
Water (H2O): 0.1% max
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
82.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
28 °C - closed cup