Key Documents
AP132A
Sigma-Aldrich
Anticorps de chèvre anti-IgG de lapin, conjugué à la phosphatase alcaline
0.6 mg/mL, Chemicon®
Synonyme(s) :
Alkaline Phosphatase Anti-Rabbit, Anti-Rabbit IgG AP
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
alkaline phosphatase conjugate
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rabbit
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
0.6 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Anticorps de chèvre anti-IgG de lapin purifié par affinité, conjugué à la phosphatase alcaline.
L'immunoglobuline G (IgG) est l'une des protéines les plus abondantes dans le sérum humain. Son taux sanguin chez l'adulte se situe normalement entre 8 et 17 mg/ml. L'IgG est essentielle à notre défense contre les micro-organismes. Elle est produite par les lymphocytes B dans le cadre de la réponse immunitaire adaptative. La molécule d'IgG a deux fonctions distinctes : se fixer aux agents pathogènes ayant déclenché la réponse immunitaire et recruter d'autres cellules et molécules pour détruire l'antigène. Le pool d'IgG présente une certaine variabilité générée par recombinaison somatique, et on estime à 1 011 variants le nombre de spécificités chez un individu à un instant t.
Application
Domaine de recherche
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
ELISA : dilution au 1/5 000-1/50 000e
western blotting : dilution au 1/5 000-1/50 000e
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'anticorps de chèvre anti-IgG de lapin, conjugué à la phosphatase alcaline, est un anticorps dirigé contre l'IgG de lapin et destiné à une utilisation en ELISA et WB.
Sous-domaine de recherche
Anticorps secondaires (immunoglobulines entières)
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : AP158A
Forme physique
Produit purifié par immuno-affinité
RECONSTITUTION :
Reconstituer le produit dans de l'eau distillée stérile de façon à atteindre le volume indiqué sur l'étiquette. Centrifuger ou mélanger au vortex le produit s'il n'est pas complètement transparent après 1 à 2 heures de repos à température ambiante.
Stockage et stabilité
À conserver sous forme lyophilisée à une température comprise entre 2 et 8 °C jusqu'à son ouverture. Après reconstitution, ce produit reste stable plusieurs semaines à une température comprise entre 2 et 8 °C, en solution non diluée. NE PAS CONGELER. Pour un stockage prolongé du produit reconstitué, ajouter le même volume de glycérol de façon à obtenir une concentration finale de 50 % de glycérol, puis conserver pendant 12 mois maximum à une température comprise entre 2 et 8 °C. Remarque importante : après l'ajout du glycérol, la concentration de la protéine et des sels tampons sera réduite de moitié par rapport à la concentration initiale.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Erin E Burns et al.
Pesticide biochemistry and physiology, 140, 69-78 (2017-08-02)
Extensive herbicide usage has led to the evolution of resistant weed populations that cause substantial crop yield losses and increase production costs. The multiple herbicide resistant (MHR) Avena fatua L. populations utilized in this study are resistant to members of
Jon A Detterich et al.
Free radical biology & medicine, 141, 408-415 (2019-07-07)
Sickle cell disease (SCD) is a monogenetic disease that results in the formation of hemoglobin S. Due to more rapid oxidation of hemoglobin S due to intracellular heme and adventitious iron in SCD, it has been thought that an inherent
Joo-Yeun Oh et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 36(4), e22267-e22267 (2022-03-21)
Peroxiredoxin-2 (Prx-2) is a critical antioxidant protein in red blood cells (RBC). Prx-2 is oxidized to a disulfide covalently-bound dimer by H2 O2 , and then reduced back by the NADPH-dependent thioredoxin-thioredoxin reductase system. The reduction of oxidized Prx-2 is
Victoria M Harper et al.
Antioxidants & redox signaling, 22(4), 294-307 (2014-09-30)
Transfusion with stored red blood cells (RBCs) is associated with increased morbidity and mortality. Peroxiredoxin-2 (Prx-2) is a primary RBC antioxidant that limits hydrogen peroxide (H2O2)-mediated toxicity. Whether Prx-2 activity is altered during RBC storage is not known. Basal and
Chia-Jui Liu et al.
PloS one, 14(2), e0212909-e0212909 (2019-03-01)
In Klebsiella pneumoniae CG43S3, deletion of the response regulator gene rcsB reduced the capsular polysaccharide amount and survival on exposure to acid stress. A comparison of the pH 4.4-induced proteomes between CG43S3 and CG43S3ΔrcsB revealed numerous differentially expressed proteins and