Key Documents
AC112
Sigma-Aldrich
Anticorps de mouton anti-IgG humaine
1 mg/mL, from sheep
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
sheep
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
L'immunoglobuline G (IgG) fait partie de la famille des immunoglobulines, des glycoprotéines qui mettent en œuvre les réponses immunitaires contre les organismes pathogènes. L'IgG participe à la réponse immunitaire en mobilisant les cellules effectrices du système immunitaire inné et en induisant des réponses pro-inflammatoires. Ces réponses pro-inflammatoires sont médiées par les récepteurs Fcg qui interagissent avec les fragments Fc sialylés situés sur les molécules d'IgG.
Spécificité
Cet anticorps est spécifique de l'IgG humaine (IgG > IgM > IgG Fc > IgG Fab > IgA > IgM Fc).
Cet anticorps présente une réactivité croisée minimale voire nulle vis-à-vis de l'IgG de souris, de l'IgG de lapin, de l'IgG de rat, de l'IgG de hamster, de l'IgG de cochon d'Inde et de l'IgG de poulet.
Immunogène
IgG humaine purifiée
Application
Analyse ELISA : Une concentration de cet anticorps de seulement 0,025 µg/ml a permis de détecter l'IgG humaine (IgG > IgM > IgG Fc > IgG Fab > IgA > IgM Fc).
Domaine de recherche
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
L'anticorps de mouton anti-IgG humaine permet de détecter le niveau d'IgG humaine, et son utilisation a été publiée et validée pour l'analyse de l'IgG humaine.
Sous-domaine de recherche
Anticorps secondaires (immunoglobulines entières)
Qualité
Produit évalué par ELISA dans un panel d'anticorps contenant de l'IgG de souris, de l'IgG de lapin, de l'IgG de rat, de l'IgG de hamster, de l'IgG de cochon d'Inde et de l'IgG humaine.
Analyse ELISA : Une concentration de cet anticorps de seulement 0,025 µg/ml a permis de détecter l'IgG humaine avec une réactivité croisée minimale voire nulle vis-à-vis de l'IgG de souris, de l'IgG de lapin, de l'IgG de rat, de l'IgG de hamster et de l'IgG de cochon d'Inde.
Description de la cible
~150 kDa (poids observé).
Forme physique
Anticorps polyclonal de mouton purifié dans un tampon contenant du PBS et 0,05 % d'azoture de sodium.
Format : Produit semi-purifié
Séparation à l'acide octanoïque et au sulfate d'ammonium puis déplétion
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable