Key Documents
ABN78
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-NeuN (de lapin)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
RNA binding protein fox-1 homolog 3, Fox-1 homolog C, Fox-3, Hexaribonucleotide-binding protein 3, NeuN, Neuronal nuclei
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human, snail, rat
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
La RBFOX3 ("RNA binding protein fox-1 homolog 3" ou homologue 3 de la protéine de liaison à l'ARN fox-1), également connue sous le nom de NeuN (noyaux neuronaux) est codée par le gène Rbfox3 (également dénommé D11Bwg0517e ou Hrnbp3) (identifiant du gène : 52897) chez les espèces murines. La famille des protéines Fox se liant à l'ARN (Rbfox), qui sont des facteurs d'épissage, comprend trois membres : Rbfox1 (Fox-1 ou A2BP1), Rbfox2 (Fox-2 ou RBM9) et Rbfox3 (Fox-3, HRNBP3 ou NeuN). Les protéines Rbfox régulent l'épissage de nombreux transcrits neuronaux (pré-ARNm) en se liant à la séquence (U)GCAUG des introns flanquant les exons alternatifs. Un motif (U)GCAUG positionné en aval de l'exon alternatif facilite généralement l'inclusion Rbfox dépendante d'exons, tandis qu'un motif en amont réprime habituellement l'inclusion d'exons. Caractérisée initialement comme un marqueur des neurones post-mitotiques et dénommée noyaux neuronaux (NeuN), Rbfox3 facilite la différenciation neuronale par l'épissage alternatif du pré-ARNm Numb durant le développement cérébral. Il a été signalé que l'inactivation de Rbfox3 chez la souris provoque une expression défectueuse des gènes dans l'hippocampe, des défaillances au niveau de la transmission synaptique et de la plasticité du gyrus denté, ainsi qu'un risque accru de convulsions et une diminution des comportements liés à l'anxiété. De même, des mutations du gène RBFOX3 chez l'homme ont été associées à un retard neurodéveloppemental, des déficiences cognitives, des traits autistiques et l'épilepsie.
Spécificité
L'anticorps anti-NeuN polyclonal de lapin cible la région N-terminale de la protéine NeuN qui se termine au début du motif de reconnaissance de l'ARN (RRM). La région ciblée est présente dans toutes les isoformes épissées humaines, de souris et de rat signalées par UniProt (A6NFN3, Q8BIF2, D4A2H6, A0A0G2K2J4).
Immunogène
Fragment N-terminal de protéine NeuN de souris recombinante avec étiquette GST.
Épitope : extrémité N-terminale
Application
Analyse par immunocytochimie : Une dilution au 1/500e d'un lot représentatif a permis de détecter la protéine NeuN dans des neurones d'hippocampe d'embryon de rat E18 en culture.
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/500e d'un lot représentatif a permis de détecter les neurones NeuN-positifs dans des coupes de tissu d'encéphale humaine (cervelet et cortex cérébral) et de souris (hippocampe).
Analyse par immunocytochimie : Des lots représentatifs ont permis d'immunomarquer des neurones isolés à partir de cerveau d'escargot et fixés avec 4 % de paraformaldéhyde (Nikolić, L., et al. (2013). J. Exp. Biol. 216(Pt 18):3531-3541).
Analyse par immunofluorescence : Des lots représentatifs ont permis de détecter des neurones NeuN-positifs dans des coupes de cerveau congelé de souris perfusées avec 4 % de paraformaldéhyde (Cherry, J.D., et al. (2015). J. Neuroinflammation. 12:203; Huang, B., et al. (2015). Neuron. 85(6):1212-1226; Ataka, K., et al. (2013). PLoS One. 8(11):e81744).
Analyse par immunofluorescence : Un lot représentatif a permis de détecter des neurones NeuN-positifs dans des coupes de tissu cérébral humain atteint de sclérose latérale amyotrophique (SLA) fixé au formol et inclus en paraffine (Fratta, P., et al. (2015). Neurobiol. Aging. 36(1):546.e1-7).
Analyse par immunohistochimie : Un lot représentatif a permis de détecter des neurones NeuN-positifs dans des coupes de tissu cérébral de rat (Mendonça, M.C., et al. (2013).Toxins. 5(12):2572-2588).
Analyse par western blotting : Un lot représentatif a permis de détecter la protéine NeuN dans des lysats de tissu cérébral de souris et de rat (Huang, B., et al. (2015). Neuron. 85(6):1212-1226; Mendonça, M.C., et al. (2013).Toxins. 5(12):2572-2588).
Cet anticorps polyclonal de lapin est également disponible sous forme conjuguée à Alexa Fluor 488 (ABN78A4), à la biotine (ABN78B) et à Cy3 (ABN78C3) pour les applications d'immunocytochimie, d'immunofluorescence et d'immunohistochimie.
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-protéine NeuN (de lapin), réf. ABN78, est un anticorps polyclonal de lapin hautement spécifique qui cible la protéine NeuN et qui a été testé en immunocytochimie, immunofluorescence, immunohistochimie et western blotting.
Sous-domaine de recherche
Signalisation du développement
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un extrait nucléaire de cerveau de souris.
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,2 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la protéine NeuN dans 10 µg d'extrait nucléaire de cerveau de souris.
Description de la cible
Poids réel (observé) : ~48/42 kDa. Poids théorique (calculé) : 33,87/35,12 kDa (isoformes 1/2 humaines), 40,61/39,05/35,64/34,07/35,63 kDa (isoformes 1/2/3/4/5 de souris), 40,59 kDa (rat, UniProt D4A2H6), 34,05 kDa (rat, UniProt A0A0G2K2J4). Des bandes non caractérisées peuvent être observées avec certains lysats.
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Extrait nucléaire de cerveau de souris.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Informations légales
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
C9orf72 frontotemporal lobar degeneration is characterised by frequent neuronal sense and antisense RNA foci.
Mizielinska, S; Lashley, T; Norona, FE; Clayton, EL; Ridler, CE; Fratta, P; Isaacs, AM
Acta neuropathologica null
Jeong-Hwi Cho et al.
Molecular medicine reports, 13(4), 2949-2956 (2016-03-05)
4-Hydroxy‑3-methoxybenzaldehyde (vanillin) and 4-hydroxybenzyl alcohol (4-HBA) are well‑known phenolic compounds, which possess various therapeutic properties and are widely found in a variety of plants. In the present study, the effects of vanillin and 4‑HBA were first investigated on cell proliferation
Félix Leroy et al.
eLife, 3, doi:10-doi:10 (2014-10-15)
In amyotrophic lateral sclerosis (ALS) the large motoneurons that innervate the fast-contracting muscle fibers (F-type motoneurons) are vulnerable and degenerate in adulthood. In contrast, the small motoneurons that innervate the slow-contracting fibers (S-type motoneurons) are resistant and do not degenerate.
Monique C P Mendonça et al.
Toxins, 5(12), 2572-2588 (2013-12-20)
Apart from its angiogenic and vascular permeation activity, the vascular endothelial growth factor (VEGF) has been also reported as a potent neuronal protector. Newborn rats with low VEGF levels develop neuron degeneration, while high levels induce protective mechanisms in several
Rachel E Bennett et al.
Journal of neurotrauma, 31(19), 1647-1663 (2014-05-07)
The pathological processes that lead to long-term consequences of multiple concussions are unclear. Primary mechanical damage to axons during concussion is likely to contribute to dysfunction. Secondary damage has been hypothesized to be induced or exacerbated by inflammation. The main
Articles
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Afficher tout
Protocoles
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.