ABN645
Anti-RIM 2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Regulating synaptic membrane exocytosis protein 2, Rab-3-interacting molecule 2, RIM 2, Rab-3-interacting protein 3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RIMS2(9699)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected RIM 2 in human brain cells.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected RIM 2 in rat brain tissue lysate with and without blocking peptide.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable