ABN2300
Neuro-Chrom Pan Neuronal Marker Antibody-Rabbit
Neuro-Chrom, from rabbit
Synonyme(s) :
Neuronal Marker Antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, mouse
Fabricant/nom de marque
Neuro-Chrom
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neurosciences
Marqueurs neuronaux et gliaux
Qualité
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable