Key Documents
ABN162
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-Gsh2
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
GS homeobox 2, Homeobox protein GSH-2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GSX2(170825)
Description générale
Gsh2 est un facteur de transcription à homéodomaine qui joue un rôle critique dans la neurogenèse durant le développement embryonnaire. Il est impliqué dans le développement des structures du cerveau antérieur ventral à partir des cellules progénitrices neuronales de l'éminence ganglionnaire latérale (EGL). Il se peut aussi que Gsh2 délimite les frontières entre les types de cellules et régule la prolifération cellulaire. Gsh2 intervient en aval de la voie Shh ("sonic hedgehog").
Spécificité
Cet anticorps reconnait l'extrémité C-terminale de la protéine Gsh2.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à de la KLH et correspondant à l'extrémité C-terminale de la protéine Gsh2 de souris.
Épitope : région C-terminale
Application
Analyse par immunohistochimie : Un lot représentatif a été utilisé par un laboratoire indépendant sur du tissu de télencéphale de souris au stade E14.5 (image fournie avec la permission du Dr. Kenneth Campbell, Division de biologie développementale, Centre médical de l'hôpital pour enfants de Cincinnati).
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-Gsh2 est un anticorps dirigé contre la protéine Gsh2 destiné aux analyses par western blotting et IHC.
Sous-domaine de recherche
Neurosciences du développement
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de tissu d'embryon de souris au stade E13.5.
Analyse par western blotting : Une dilution au 1/500e de cet anticorps a permis de détecter Gsh2 dans 10 µg de lysat de tissu d'embryon de souris au stade E13.5.
Description de la cible
Poids réel (observé) : ~35 kDa
Forme physique
Produit non purifié
Sérum polyclonal de lapin contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : Dès réception, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de tissu d'embryon de souris au stade E13.5.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Yueqi Wang et al.
Nature communications, 13(1), 5688-5688 (2022-10-07)
Human telencephalon is an evolutionarily advanced brain structure associated with many uniquely human behaviors and disorders. However, cell lineages and molecular pathways implicated in human telencephalic development remain largely unknown. We produce human telencephalic organoids from stem cell-derived single neural
Yan Wen et al.
Molecular neurobiology, 58(8), 3729-3744 (2021-04-07)
Specification of the progenitors' regional identity is a pivotal step during development of the cerebral cortex and basal ganglia. The molecular mechanisms underlying progenitor regionalization, however, are poorly understood. Here we showed that the transcription factor Vax1 was highly expressed
Marija Fjodorova et al.
Neuronal signaling, 4(2), NS20200004-NS20200004 (2020-07-28)
Activin A and other TGFβ family members have been shown to exhibit a certain degree of promiscuity between their family of receptors. We previously developed an efficient differentiation protocol using Activin A to obtain medium spiny neurons (MSNs) from human
Lorenza Magno et al.
Communications biology, 5(1), 1137-1137 (2022-10-28)
The septum is a key structure at the core of the forebrain that integrates inputs and relays information to other brain areas to support cognition and behaviours such as feeding and locomotion. Underlying these functions is a rich diversity of
A simplified protocol for the generation of cortical brain organoids.
Eigenhuis, et al.
Frontiers in Cellular Neuroscience, 17, 1114420-1114420 (2023)