ABF17-I
Anti-TGF-beta Receptor Antibody, type I
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
EC:2.7.11.30, TGFR-1, Activin A receptor type II-like protein kinase of 53kD, Activin receptor-like kinase 5, ALK-5, Serine/threonine-protein kinase receptor R4, SKR4, Transforming growth factor-beta receptor type I, TbetaR-I
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat, porcine, bovine
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TGFBR1(7046)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected TGF-beta receptor type-1 in one million mouse splenocyte cells.
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TGF-beta receptor type-1 in 10 µg of rat liver tissue lysate.
Description de la cible
Liaison
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1