ABE244
Anti-monomethyl-Histone H3 Antibody (Lys36)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Histone H3 (monomethyl Lys36), H3K36me, H3 histone family, member T, Histone 3, H3, Histone cluster 3, H3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
dot blot: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
monomethylation (Lys36)
Informations sur le gène
human ... HIST1H3F(8968)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Dot Blot Specificity Analysis: Unmodified and various modified Histone peptides (see table) were probed with Anti-monomethyl-Histone H3 (Lys36) (0.5 µg/mL).
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualité
Western Blot Analysis: 0.05 µg/mL of this antibody detected monomethyl-Histone H3 (Lys36) in 10 µg of HeLa acid extract.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HeLa acid extract and various recombinant Histone proteins
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable