ABC459
Anti-NOX4 Antibody
from rabbit
Synonyme(s) :
NADPH oxidase 4, Kidney oxidase-1, KOX-1, Kidney superoxide-producing NADPH oxidase, Renal NAD(P)H-oxidase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NOX4(50507)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Immunohistochemistry Analysis:: A representative lot detected NOX4 in mouse liver tissue (I. Fabregat, IDIBELL, Barcelona, Spain).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected NOX4 in Hep3B cells (Esther Bertran, IDIBELL, Barcelona, Spain).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected NOX4 in mouse liver tissues expressing wildtype Mdr2/p19, or knockout Mdr2 ARF or knockout Stat3/Mdr2 (Sancho, P. et al. (2012). PLoS One. 7(9):e45285.).
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected NOX4 in human kidney tissue.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable