AB9876
Anti-Stargazin Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Stargazin-like TARP (transmembrane AMPA receptor regulatory protein)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Cacng2(12300)
rat ... Cacng2(84347)
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Immunohistochemistry: 0.25-0.5 μg/mL on 4% paraformaldehyde fixed tissue. Suggested dilution buffer is PBS-T. Suggested permeabilization method is 0.1% Triton X-100. Suggested incubation time is 2 hours to overnight at room temperature.
Immunocytochemistry
Immunoprecipitation: 1-2 μg. Suggested reaction volume is 200-1000 μL. Suggested total protein concentration is 2 mg/mL. Suggested incubation time is 2 hours at 2-8°C. Suggested capture agent is Protein A.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable