Key Documents
AB9568
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-chaîne légère du neurofilament
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
Anti-CMT1F, Anti-CMT2E, Anti-CMTDIG, Anti-NF-L, Anti-NF68, Anti-NFL, Anti-PPP1R110
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, pig, human, bovine, feline, canine, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NEFL(4747)
Description générale
Les neurofilaments sont un type de filament de taille intermédiaire et un élément essentiel du cytosquelette soutenant le cytoplasme des axones. Ce sont les composés fibrillaires les plus abondants des axones, 3 à 10 fois plus fréquents en moyenne que les microtubules axonaux. Les neurofilaments (10 nm de diamètre) sont constitués de trois protofibrilles entrelacées, elles-mêmes composées de deux complexes protofilamentaires tétramères formés de protéines monomères. Ce triplet de protéines du neurofilament (68/70 kDa, 160 kDa et 200 kDa) est présent dans le système nerveux central et périphérique, et est généralement spécifique des neurones. La chaîne légère de 68/70 kDa (protéine NF-L) peut s'autoassembler en une structure filamenteuse, tandis que la chaîne moyenne de 160 kDa (protéine NF-M) et la chaîne lourde de 200 kDa (protéine NF-H) ont besoin de la présence de la chaîne légère de 68/70 kDa pour s'assembler. Les névromes, les ganglioneuromes, les gangliogliomes, les ganglioneuroblastomes et les neuroblastomes montrent une coloration positive pour les neurofilaments. Bien qu'ils se cantonnent généralement aux neurones, des neurofilaments ont été détectés dans des paragangliomes et des phéochromocytomes surrénaliens et extra-surrénaliens. Les tumeurs carcinoïdes, les carcinomes neuroendocrines cutanés et les carcinomes bronchopulmonaires à petites cellules expriment également des neurofilaments.
Spécificité
Reconnait la chaîne légère du neurofilament (NF-L).
Immunogène
NF-L porcine purifiée
Application
Analyse par western blotting :
Une dilution au 1/1000e d'un précédent lot a permis de détecter la chaîne légère du neurofilament dans 10 μg de lysats de cerveau de souris.
Immunocytochimie :
Une dilution du 1/200e au 1/500e d'un précédent lot a été utilisée en immunocytochimie.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Domaine de recherche
Neurosciences
Détectez la chaîne légère du neurofilament avec cet anticorps anti-chaîne légère du neurofilament, validé pour une utilisation en immunocytochimie, en immunohistochimie, en immunohistochimie sur coupes en paraffine, et en western blotting.
Sous-domaine de recherche
Métabolisme des neurones et des neurofilaments
Marqueurs neuronaux et gliaux
Qualité
Analyse par immunohistochimie sur coupes en paraffine :
Coloration de la chaîne légère du neurofilament (anticorps réf. AB9568) sur des tissus de cervelet normal prétraités au citrate (pH 6,0). Ce lot d'anticorps a été dilué au 1/800e et détecté à la peroxydase de raifort/diaminobenzidine avec un test IHC-Select. L'immunoréactivité est visualisée par une coloration en forme de fibres (marron) autour des cellules de Purkinje.
Coloration optimale avec démasquage antigénique en tampon EDTA (pH 8,0) : cervelet humain.
Description de la cible
68 à 70 kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 04-1112
Forme physique
Non purifié
Sérum de lapin. Sans conservateurs.
Stockage et stabilité
Stable à -20 ºC pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Tissus cérébraux
Autres remarques
Concentration : la concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Kerstin Strömvall et al.
PloS one, 12(5), e0176679-e0176679 (2017-05-05)
In order to grow and spread tumors need to interact with adjacent tissues. We therefore hypothesized that small but aggressive prostate cancers influence the rest of the prostate and regional lymph nodes differently than tumors that are more indolent. Poorly
Samantha L Eaton et al.
PloS one, 8(8), e72457-e72457 (2013-09-12)
Western blotting has been a key technique for determining the relative expression of proteins within complex biological samples since the first publications in 1979. Recent developments in sensitive fluorescent labels, with truly quantifiable linear ranges and greater limits of detection
Srinivasu Kallakuri et al.
Journal of neurosciences in rural practice, 6(4), 481-487 (2016-01-12)
Blast induced neurotrauma has been the signature wound in returning soldiers from the ongoing wars in Iraq and Afghanistan. Of importance is understanding the pathomechansim(s) of blast overpressure (OP) induced axonal injury. Although several recent animal models of blast injury
NGF activation of TrkA induces vascular endothelial growth factor expression via induction of hypoxia-inducible factor-1?.
Nakamura, K; Tan, F; Li, Z; Thiele, CJ
Molecular and Cellular Neurosciences null
The hematopoietic cytokine granulocyte-macrophage colony stimulating factor is important for cognitive functions.
Krieger, M; Both, M; Kranig, SA; Pitzer, C; Klugmann, M; Vogt, G; Draguhn, A; Schneider, A
Scientific Reports null