Key Documents
AB5622-I
Sigma-Aldrich
Anti-MAP-2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Mirotubule associated protein 2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Map2(25595)
Description générale
La protéine 2 associée aux microtubules (UniProt : P15146 ; également appelée MAP-2) est codée par le gène Map2 (également dénommé Mtap2) (identifiant du gène : 25595) chez le rat. Les MAP sont une famille de protéines qui se lient et stabilisent les microtubules. MAP4 est exprimée de manière ubiquitaire tandis que MAP1 et MAP2 sont principalement exprimées dans les neurones. Les MAP2 sont des protéines du cytosquelette qui stabilisent les microtubules, empêchent leur dépolymérisation et pourraient avoir comme effet de rigidifier les microtubules. MAP-2 joue un rôle important dans l'assemblage des microtubules des neurones du cerveau. Elle s'associe également aux neurofilaments et filaments d'actine et ainsi guide les interactions entre les microtubules, les autres éléments du cytosquelette et les organites cytoplasmiques. Quatre isoformes différentes, qui se lient aux microtubules via un domaine proche de l'extrémité carboxy-terminale, ont été décrites pour MAP2. Les isoformes de MAP2 sont uniquement exprimées dans les cellules neuronales et spécifiquement dans le corps des cellules et dans les dendrites. Dans le système nerveux central, MAP-2 est confinée aux corps des cellules neuronales et aux dendrites. Cependant, certains axones peuvent également contenir de petites quantités de MAP-2. MAP-2 est généralement constituée de MAP-2a et MAP-2b, env. 280 kDa chacune, ainsi que de MAP2c d'un poids moléculaire inférieur, qui est présente lors de la différenciation neuronale dans le système nerveux en développement. MAP-2 est un marqueur pour les neurones et est uniformément distribuée dans toute la cellule lorsqu'elle est d'abord exprimée dans des neurones en culture. Cependant, plus tard, elle est localisée plus sélectivement au fur et à mesure que progresse le développement dendritique. MAP-2 peut être phosphorylée au niveau des résidus sérine des motifs K-X-G-S grâce à l'affinité MAP/microtubules qui régule la kinase (MARK1 ou MARK2) ce qui se traduit par un détachement des microtubules et par leur désassemblage.
Spécificité
Cet anticorps polyclonal détecte MAP2 dans les tissus de souris et de rat.
Immunogène
Trois peptides conjugués à la KLH des régions N- et C-terminales de MAP-2 chez le rat.
Application
Analyse par immunohistochimie : une dilution au 1/1 000e d'un lot représentatif a permis de détecter MAP-2 dans des tissus de cortex cérébral de rat et de rein de rat.
Analyse par western blotting : une concentration de 2 µg/ml d'un lot représentatif a permis de détecter MAP-2 dans 10 µg de préparation microsomale de cerveau de rat.
Analyse par immunocytochimie : une concentration de 1 µg/ml d'un lot représentatif a permis de détecter MAP-2 dans des cellules corticales primaires de rat.
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-MAP-2, réf. AB5622-I, est un anticorps polyclonal de lapin hautement spécifique qui cible la protéine 2 associée aux microtubules. Il a été testé en immunocytochimie, immunohistochimie (paraffine) et western blotting.
Qualité
Produit évalué par immunohistochimie sur du tissu de cervelet de souris.
Analyse par immunohistochimie : une dilution au 1/1 000e de cet anticorps a permis de détecter la protéine MAP-2 dans du tissu de cervelet de souris.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 280 kDa ; poids théorique (calculé) : 202,41 kDa. Des bandes non caractérisées peuvent être observées avec certains lysats.
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité.
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Anna Karpova et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 80(8), 228-228 (2023-07-26)
Nuclear Ca2+ waves elicited by NMDAR and L-type voltage-gated Ca2+-channels as well as protein transport from synapse-to-nucleus are both instrumental in control of plasticity-related gene expression. At present it is not known whether fast [Ca2+]n transients converge in the nucleus
Noriko Koganezawa et al.
The European journal of neuroscience, 53(11), 3548-3560 (2021-04-15)
Effective drugs that can cure cognitive impairments remain elusive. Because synaptic dysfunction has been correlated with cognitive impairments, drug development to target synaptic dysfunction is important. Recently, natural compounds and crude drugs have emerged as potential therapeutic agents for cognitive
Mohammed S Basabrain et al.
Bioengineering (Basel, Switzerland), 9(11) (2022-11-11)
Cell-based neural regeneration is challenging due to the difficulty in obtaining sufficient neural stem cells with clinical applicability. Stem cells from apical papilla (SCAPs) originating from embryonic neural crests with high neurogenic potential could be a promising cell source for
Juraj Ševc et al.
Developmental neurobiology, 84(3), 169-190 (2024-05-30)
Spinal cord injury (SCI) resulting from trauma decreases the quality of human life. Numerous clues indicate that the limited endogenous regenerative potential is a result of the interplay between the inhibitory nature of mature nervous tissue and the inflammatory actions
Avik Roy et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 84(4), 1747-1762 (2021-11-09)
Doublecortin (DCX), a microtubule associated protein, has emerged as a central biomarker of hippocampal neurogenesis. However, molecular mechanisms by which DCX is regulated are poorly understood. Since sleep is involved with the acquisition of memory and oleamide or 9-Octadecenamide (OCT)