AB5423
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody, phosphoSer31
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer31)
Informations sur le gène
rat ... Th(25085)
Spécificité
Immunogène
Application
Neurosciences
Neurotransmetteurs et récepteurs
dilution au 1/1 000e
Immunohistochimie : 1/1 000
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2