Key Documents
AB3381
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-chaîne légère de la myosine, phospho-spécifique (Ser19)
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer19)
Informations sur le gène
human ... MYBPHL(343263)
Spécificité
Chaîne légère régulatrice de la myosine humaine, de muscle lisse et non-musculaire, phosphoSer19. En western blotting, cet anticorps reconnaît la protéine phosphorylée (env. 20 kDa). La séquence immunogène diffère de celle de la forme sarcomérique/cardiaque de la chaîne légère régulatrice de la myosine. L'anticorps reconnaît les formes monophosphorylées (pSer19) et diphosphorylées (pThr18-pSer19) de la protéine. La réactivité à la chaîne légère régulatrice de la myosine humaine non-phosphorylée, de muscle lisse et non-musculaire est minimale (moins de 1 %) par ELISA.
Immunogène
Phosphopeptide synthétique dérivé de la chaîne légère de la myosine humaine, lisse et régulatrice non-musculaire.
Épitope : phospho-spécifique (Ser19)
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
L'utilisation de cet anticorps anti-chaîne légère de la myosine, phospho-spécifique (Ser19) a été validée pour une utilisation en ELISA et en western blotting pour la détection de la chaîne légère de la myosine.
Sous-domaine de recherche
Cytosquelette
Western blotting : dilution du 1/1 000e au 1/5 000e avec de l'ECL.
ELISA : dilution du 1/120 000e au 1/135 000e
Immunohistochimie : 2,5 µg/ml
Forme physique
Immunoglobuline purifiée par affinité. En solution dans un phosphate de potassium 0,02 M, pH 7,2, contenant du chlorure de sodium 0,15 M et 0,01 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Conserver à -20 °C sous forme non diluée pendant 6 mois maximum à partir de la date de réception. Éviter les congélation/décongélation répétées. Ne pas conserver dans un congélateur à dégivrage automatique.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Kolade Adebowale et al.
Nature materials, 20(9), 1290-1299 (2021-04-21)
Cell migration on two-dimensional substrates is typically characterized by lamellipodia at the leading edge, mature focal adhesions and spread morphologies. These observations result from adherent cell migration studies on stiff, elastic substrates, because most cells do not migrate on soft
Shafali Gupta et al.
Journal of cell science, 134(17) (2021-08-10)
Epithelia migrate as physically coherent populations of cells. Previous studies have revealed that mechanical stress accumulates in these cellular layers as they move. These stresses are characteristically tensile in nature and have often been inferred to arise when moving cells
Cho-Ming Chao et al.
Human molecular genetics, 28(9), 1429-1444 (2018-12-20)
Bronchopulmonary dysplasia (BPD), characterized by alveoli simplification and dysmorphic pulmonary microvasculature, is a chronic lung disease affecting prematurely born infants. Pulmonary hypertension (PH) is an important BPD feature associated with morbidity and mortality. In human BPD, inflammation leads to decreased
In vivo imaging and characterization of actin microridges.
Lam, PY; Mangos, S; Green, JM; Reiser, J; Huttenlocher, A
Testing null
Lei Wei et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(1), 474-493 (2020-01-10)
The RhoA/ROCK-mediated actin cytoskeleton dynamics have been implicated in adipogenesis. The two ROCK isoforms, ROCK1 and ROCK2, are highly homologous. The contribution of ROCK2 to adipogenesis in vivo has not been elucidated. The present study aimed at the in vivo