AB3230
Anti-Low Density Lipoprotein Antibody, copper oxidized
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
LDL
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LDLR(3949)
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Application
Metabolism
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Immunohistochemistry: 1:50-1:500
ELISA: 1:500-1:5,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable