AB2994
Anti-Phospho-Bid (Ser65) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
BH3-interacting domain death agonist, p22 BID, BID
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer65)
Informations sur le gène
human ... BID(637)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualité
Western Blot Analysis:
A 1:100~500 dilution of this antibody detected phospho-Bid-S65 on jurkat cell lysate treated with (+/-) insulin.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Western Blot:: Jurkat cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable