Merck
Toutes les photos(7)
Key Documents
AB1761-I
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-PGP 9.5 ("protein gene product 9.5")
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L1, UCH-L1, Neuron cytoplasmic protein 9.5, PGP 9.5, PGP9.5, Ubiquitin thioesterase L1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
bovine (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... UCHL1(7345)
Description générale
L'UCH-L1 ("ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L1", UniProt : P09936, aussi appelée EC : 3.4.19.12, "neuron cytoplasmic protein 9.5", PGP 9.5, PGP9.5, ou "ubiquitin thioesterase L1") est codée par le gène UCHL1 (identifiant du gène : 7345) chez l'homme. L'UCH-L1 fait partie de la famille de peptidases C12 et existe sous forme de monomère ou d'homodimère. Cette protéine est exprimée dans les neurones et les cellules du système neuro-endocrinien diffus ainsi que leurs tumeurs, et est détectée dans le corps cellulaire des neurones et les processus se déroulant dans le néocortex. Elle est faiblement exprimée dans l'ovaire. Il a été signalé qu'environ 30 % de l'UCH-L1 totale est associée aux membranes cérébrales. Il a été montré que son niveau est régulé à la baisse dans le cerveau des patients atteints de la maladie de Parkinson ou de la maladie d'Alzheimer. L'UCH-L1 est une protéase à thiol qui reconnaît et hydrolyse une liaison peptidique au niveau de la glycine C-terminale de l'ubiquitine, et qui est impliquée dans la transformation des précurseurs de l'ubiquitine et des protéines ubiquitinées. Elle se lie aussi à la mono-ubiquitine libre et peut empêcher sa dégradation dans les lysosomes. La forme homodimère peut présenter une activité ubiquitine ligase ATP-dépendante. Les mutations du gène UCHL1 sont connues pour provoquer la maladie de Parkinson 5, un trouble neurodégénératif complexe dont les manifestations vont de la maladie de Parkinson classique à la démence à corps de Lewy. Certaines mutations de ce gène sont également associées à la paraplégie spastique 79, maladie dans laquelle les patients présentent une forme de paraplégie spastique qui est caractérisée par un affaiblissement lent, graduel et progressif et une hypertonie spastique des membres inférieurs.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à de la KLH correspondant à la protéine PGP 9.5 ("protein gene product" 9.5) humaine.
Application
Analyse par immunofluorescence : Une dilution au 1/200e d'un lot représentatif a permis de détecter la protéine PGP 9.5 dans un cervelet humain.
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/1000e d'un lot représentatif a permis de détecter la protéine PGP 9.5 dans du cervelet humain.
Analyse par immunocytochimie : Une dilution au 1/100e d'un lot représentatif a permis de détecter la protéine PGP 9.5 dans des cellules corticales de rat E18.
Dylight® est une marque déposée de Thermo Fisher Scientific.
Domaine de recherche
Neurosciences
Détectez la protéine PGP9.5 à l'aide de cet anticorps polyclonal de lapin anti-PGP 9.5 ("protein gene product 9.5"), dont l'utilisation a été validée en western blotting, IHC (paraffine), immunofluorescence et ICC.
Sous-domaine de recherche
Neurosciences du développement
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de tissu cérébral humain, de rat et de souris.
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la protéine PGP 9.5 ("protein gene product" 9.5, UCH-L1) dans du lysat de tissu cérébral humain, de rat et de souris.
Description de la cible
~24 kDa (poids observé). Une ou plusieurs bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats cellulaires.
Liaison
Remplace : AB1761 et AB9724
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M et du NaCl 0,15 M à pH 7,4 avec 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité.
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
DyLight is a registered trademark of Pierce Biotechnology, Inc.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Jung-Eun Choi et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 17(9), 1803-1823 (2018-07-01)
Chronic physical restraint stress increases oxidative stress in the brain, and dysregulation of oxidative stress can be one of the causes of major depressive disorder. To understand the underlying mechanisms, we undertook a systematic proteomic analysis of hippocampus in a
Alexandra B Pincus et al.
Scientific reports, 12(1), 5006-5006 (2022-03-25)
We report subpopulations of airway parasympathetic neurons expressing substance P, neuronal nitric oxide synthase, and tyrosine hydroxylase, highlighting unexplored heterogeneity in this population. These neurotransmitter-specific subpopulations did not form intraganglionic interneurons, but rather, extended outside the ganglia, into the airways
Rashmi Chandra et al.
JCI insight, 8(23) (2023-12-08)
Epidemiological and histopathological findings have raised the possibility that misfolded α-synuclein protein might spread from the gut to the brain and increase the risk of Parkinson's disease. Although past experimental studies in mouse models have relied on gut injections of
Becky J Proskocil et al.
Journal of neuroinflammation, 18(1), 209-209 (2021-09-18)
Toll-like receptor 7 (TLR7) is an innate immune receptor that detects viral single-stranded RNA and triggers the production of proinflammatory cytokines and type 1 interferons in immune cells. TLR7 agonists also modulate sensory nerve function by increasing neuronal excitability, although
Yuan Hu et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 80(4), 106-106 (2023-03-24)
Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase L1 (UCHL1) is a unique component of the ubiquitin-proteasome system (UPS), which has multiple activities in maintaining intracellular ubiquitin levels. We previously reported the aberrant low expression of UCHL1 in podocytes of non-immune complex-mediated glomerulonephritis, and recent