Key Documents
AB15350
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-récepteur de la sérotonine 1A
serum, Chemicon®
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Spécificité
Récepteur de la sérotonine 1A
Immunogène
Peptide synthétique correspondant à une région située sur la troisième grande boucle de la protéine récepteur 5-HT1A chez le rat et la souris.
Application
Immunohistochimie sur cerveau de rat : 1/300e-1/1 000e. Le fixateur suggéré est le paraformaldéhyde à 4 %.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'anticorps anti-récepteur de la sérotonine 1A détecte le niveau de récepteur de la sérotonine 1A. Son utilisation a fait l'objet de publications et a été validée en IH.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Liang Yang et al.
Brain structure & function, 221(8), 4159-4168 (2015-12-15)
Spinal afferents such as nociceptive afferents and group III-IV muscle afferents are known to exert an acute excitatory effect on breathing when activated. Here, we report the surprising existence of latent spinal afferents which exerted tonic inhibitory influence on breathing
Hung-Ming Chang et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 10(5) (2021-06-03)
Early-life sleep deprivation (ESD) is a serious condition with severe cognitive sequelae. Considering hippocampus plays an essential role in cognitive regulation, the present study aims to determine whether melatonin, a neuroendocrine beard with significant anti-oxidative activity, would greatly depress the
Inbar Zohar et al.
The European journal of neuroscience, 43(4), 590-600 (2015-12-17)
It is still not clear whether the selective serotonin reuptake inhibitors frequently prescribed to depressed pregnant women improve the behavioural outcome in their children. The current study investigated whether administration of citalopram to pregnant rats could prevent anxiety and depressive-like
Catalina Madarnas et al.
Frontiers in behavioral neuroscience, 14, 92-92 (2020-07-09)
Perinatal ethanol (EtOH) exposure is associated with high incidence of behavioral disorders such as depression and anxiety. The cerebral areas related with these consequences involve the corticolimbic system, in particular the prefrontal cortex, hippocampus, amygdala, and cingulate cortex, although the
Nathalie M Goodfellow et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 32(17), 5804-5809 (2012-04-28)
The 5-HT(5A) receptor is the least understood serotonin (5-HT) receptor. Here, we electrophysiologically identify and characterize a native 5-HT(5A) receptor current in acute ex vivo brain slices of adult rodent prefrontal cortex. In the presence of antagonists for the previously