Merck
Toutes les photos(5)
Key Documents
AB1504
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-récepteur 1 du glutamate
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
AMPA 1, AMPA-selective glutamate receptor 1, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 1, glutamate receptor, ionotropic, AMPA 1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, horse, mouse, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
platypus (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GRIA1(2890)
Description générale
Les récepteurs du glutamate (GluR) peuvent être classés en catégories selon s'ils sont ionotropiques ou métabotropiques, et en sous-catégories d'après les agonistes qu'ils préfèrent (NMDA, AMPA ou acide kaïnique). Il existe quatre types de sous-unités GluR sélectives de l'AMPA (GluR1, GluR2, GluR3 et GluR4). Les combinaisons tétramères ou pentamères des différentes sous-unités contribuent à la diversité fonctionnelle des récepteurs AMPA. En général, les récepteurs AMPA médient un courant synaptique rapide dans la plupart des synapses excitatrices, la stœchiométrie étant caractérisée par la composition en sous-types. On pense que GluR1 est un médiateur de I'afflux de calcium et qu'il a une fonction vitale dans la plasticité synaptique liée à l'apprentissage. La réduction du GluR1 a été provoquée par la mutation du gène FMR1 et contribue au syndrome de l'X fragile. Les changements dans l'expression des récepteurs GluR1 sur les neurones dopaminergiques ont été corrélés avec une sensibilisation aux stupéfiants.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît le récepteur du glutamate 1 au niveau du domaine cytoplasmique.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à de la KLH correspondant au récepteur du glutamate 1 humain au niveau du domaine cytoplasmique.
Épitope : domaine cytoplasmique
Application
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/300e de cet anticorps a permis de détecter le récepteur du glutamate 1 (GluR1) dans du tissu de cerveau de rat.
Domaine de recherche
Neurosciences
L'utilisation de cet anticorps anti-récepteur du glutamate 1 a été validée en WB, IH(P) et IP pour la détection du récepteur du glutamate 1.
Sous-domaine de recherche
Neurotransmetteurs et récepteurs
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur des lysats de cerveau de souris
Analyse par western blotting : Une dilution au 1/1 000e de ce lot a permis de détecter le récepteur du glutamate 1 (GluR1) dans 10 µg de lysat de cerveau de souris.
Description de la cible
Poids réel : ~106 kDa
Forme physique
Produit purifié par affinité.
Sérum polyclonal de lapin purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium et 5 mg/ml de BSA.
Stockage et stabilité
Stable entre 2 °C et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Lysat de cerveau de souris.
Autres remarques
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Brain-derived neurotrophic factor activation of CaM-kinase kinase via transient receptor potential canonical channels induces the translation and synaptic incorporation of GluA1-containing calcium-permeable AMPA receptors.
Fortin, DA; Srivastava, T; Dwarakanath, D; Pierre, P; Nygaard, S; Derkach, VA; Soderling, TR
The Journal of Neuroscience null
SNAP-25 is a target of protein kinase C phosphorylation critical to NMDA receptor trafficking.
Lau, CG; Takayasu, Y; Rodenas-Ruano, A; Paternain, AV; Lerma, J; Bennett, MV; Zukin, RS
The Journal of Neuroscience null
E Polgár et al.
Neuroscience, 167(4), 1192-1204 (2010-03-23)
Lamina I of the spinal cord contains many projection neurons that express the neurokinin 1 receptor (NK1r). It has been reported that these cells can undergo long-term potentiation (LTP), which may result from insertion of AMPA-type glutamate receptors (AMPArs) containing
Involvement of AMPA receptors in the antidepressant-like effects of lithium in the mouse tail suspension test and forced swim test.
Gould, TD; O'Donnell, KC; Dow, ER; Du, J; Chen, G; Manji, HK
Neuropharmacology null
Synaptic anchorage of AMPA receptors by cadherins through neural plakophilin-related arm protein AMPA receptor-binding protein complexes.
Silverman, JB; Restituito, S; Lu, W; Lee-Edwards, L; Khatri, L; Ziff, EB
The Journal of Neuroscience null