AB10523
Anti-EBF-1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Transcription factor COE1, O/E-1, OE-1, Early B-cell factor
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EBF1(1879)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected EBF-1 in mouse cryosections of wild type spinal cord tissue. (Image courtesy of Dr. Giacomo Consalez, San Raffaele Scientific Institute.)
Immunofluorescence Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected EBF-1 in COS-7 cells transfected with EBF expressing plasmids. (Image courtesy of Dr. Giacomo Consalez, San Raffaele Scientific Institute.)
Dot Blot Analysis: EBF-1, EBF-2, and EBF-3 peptides from a representative lot were probed with Anti-EBF-1 (1:100 dilution). No cross reactivity to peptides for EBF-3 & EBF-2 were observed.
Qualité
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected EBF-1 in 10 µg of Raji cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Raji cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable