8.52346
Fmoc-Sec(pMeOBzl)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-Sec(pMeOBzl)-OH, Fmoc-Sec(Mob)-OH,Fmoc-S-4-methoxybenzyl selenocysteine
About This Item
Produits recommandés
product name
Fmoc-Sec(pMeOBzl)-OH, Novabiochem®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Pureté
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C26H25NO5Se/c1-31-18-12-10-17(11-13-18)15-33-16-24(25(28)29)27-26(30)32-14-23-21-8-4-2-6-19(21)20-7-3-5-9-22(20)23/h2-13,23-24H,14-16H2,1H3,(H,27,30)(H,28,29)/t24-/m0/s1
Clé InChI
XCPAYIZRJRMXBI-DEOSSOPVSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] T. Koide, et al. (1993) Chem. Pharm. Bull., 41, 502.
[2] T. Koide, et al. (1993) Chem. Pharm. Bull., 41, 1596.
[3] D. Besse & L. Moroder (1997) J. Peptide Sci., 3, 442.
Remarque sur l'analyse
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable