Key Documents
8.43970
Sigma-Aldrich
N-Ethyltoluene-4-sulfonamide
for synthesis
Synonyme(s) :
N-Ethyltoluene-4-sulfonamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H13NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Numéro de classement CE :
201-275-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
63-65 °C
Température de transition
flash point 127 °C
Densité
1.26 g/cm3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C9H13NO2S/c1-3-10-13(11,12)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7,10H,3H2,1-2H3
Clé InChI
OHPZPBNDOVQJMH-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable