Key Documents
8.41109
Sigma-Aldrich
2,2′-Dipyridyl disulfide
for synthesis
Synonyme(s) :
2,2′-Dipyridyl disulfide, 2,2′-Dithiodipyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H8N2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352113
Numéro de classement CE :
218-343-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
340 °C
Pf
57-61 °C
Température de transition
flash point 210 °C
Solubilité
5 g/L
InChI
1S/C10H8N2S2/c1-3-7-11-9(5-1)13-14-10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
Clé InChI
HAXFWIACAGNFHA-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 56 °C
Melting range (upper value): ≤ 60 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3