Key Documents
8.22337
Sigma-Aldrich
m-Xylène
for synthesis
Synonyme(s) :
m-Xylène
About This Item
Formule linéaire :
C6H4(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
106.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
203-576-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
8 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
525 °C
Limite d'explosivité
1.1-7 % (v/v)
Point d'ébullition
139.1 °C/1013 hPa
Pf
-48 °C
Température de transition
flash point 27 °C
Densité
0.86 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le m-xylène est un hydrocarbure aromatique principalement utilisé comme solvant dans diverses applications industrielles, comme la production de revêtements, de peintures, de produits en caoutchouc et d'adhésifs. Le m-xylène est également employé comme précurseur essentiel dans la production de certains produits chimiques tels que l'anhydride phtalique et l'acide isophtalique.
Application
Le m-Xylène peut être utilisé comme solvant dans la :
  • formation de nanofils verticaux constitués de molécules de C60 par le processus de recuit à la vapeur de solvant (SVA).
  • réaction d'échange d'halogène catalysée par le cuivre dans les halogénures d'aryle.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
80.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
27 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Percutaneous absorption of m-xylene in man
Engstrom K, et al.},
International Archives of Occupational and Environmental Health, 39, 181-189 (1977)
A Study on the Production of Isophthalic Acid from M-xylene under the Catalysis of Cobalt and H3PW12O40/Carbon Modified by HNO3 Solution
Wang ZH, et al.},
International Journal of Chemical Reactor Engineering, 13(3), 413-425 (2015)
Characterization of products formed from the oxidation of toluene and m-xylene with varying NOx and OH exposure
Srivastava D, et al.
Chemosphere, 334, 139002-139002 (2023)
Jungah Kim et al.
ACS nano, 7(10), 9122-9128 (2013-09-11)
We report that C60 molecules are spontaneously crystallized into vertical nanowires by the solvent vapor annealing (SVA) process. C60 molecules have been known to be assembled into wire-like crystals by simply dropping and drying C60 solutions in m-xylene on a
Artis Klapars et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(50), 14844-14845 (2002-12-12)
A mild and general method for the conversion of aryl, heteroaryl, and vinyl bromides into the corresponding iodides was developed utilizing a catalyst system comprising 5 mol % of CuI and 10 mol % of a 1,2- or 1,3-diamine ligand.