Key Documents
8.22098
Sigma-Aldrich
Methylstyrene
(mixture of 3- and 4-isomers) stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol for synthesis
Synonyme(s) :
Methylstyrene, Vinyltoluene
About This Item
Formule linéaire :
3/4-(CH3)C6H4CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.18
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
215-292-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
1.47 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
575 °C
Puissance
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.1-5.2 % (v/v)
Pf
-77 °C
Température de transition
flash point 52 °C
Densité
0.893 g/cm3 at 25 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C9H10/c1-3-9-6-4-8(2)5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
Clé InChI
JLBJTVDPSNHSKJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay 3-methyl styrol (GC, area%): 40.0 - 60.0 % (a/a)
Assay 4-methyl styrol (GC, area%): 40.0 - 60.0 % (a/a)
Sum isomers (GC): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.896 - 0.898
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
125.6 °F
Point d'éclair (°C)
52 °C