Key Documents
8.21897
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethylguanidine
for synthesis
Synonyme(s) :
N,N,N′,N′-Tetramethylguanidine
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)2N]2C=NH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352129
Numéro de classement CE :
201-302-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
2.9 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
222 °C
Puissance
835 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.0-7.5 % (v/v)
Indice de réfraction
n20/589 1.4659
pH
12.7 (25 °C, 10 g/L in H2O)
Point d'ébullition
162 °C/1013 hPa
Pf
<-80 °C
Température de transition
flash point 50 °C
Densité
0.92 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H13N3/c1-7(2)5(6)8(3)4/h6H,1-4H3
Clé InChI
KYVBNYUBXIEUFW-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.915 - 0.917
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
122.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
50 °C - closed cup