Key Documents
8.21014
Sigma-Aldrich
[2-(2-Butoxyethoxy)ethyl] acetate
for synthesis
Synonyme(s) :
[2-(2-Butoxyethoxy)ethyl] acetate, Butyl diglycol acetate, Acetic acid 2-(2-butoxyethoxy)ethyl ester, Diethylene glycol monobutyl ether acetate, Diethylene glycol butyl ether acetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H20O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
204-685-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<0.01 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
290 °C
Puissance
6500 mg/kg LD50, oral (Rat)
5640 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.0-5.3 % (v/v)
pH
3-4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Point d'ébullition
244-250 °C/1013 hPa
Pf
-32 °C
Température de transition
flash point 102 °C
Densité
0.98 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H20O4/c1-3-4-5-12-6-7-13-8-9-14-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
Clé InChI
VXQBJTKSVGFQOL-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.976 - 0.978
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup