Key Documents
8.20664
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2-butanone
for synthesis
Synonyme(s) :
3-Hydroxy-2-butanone, Acetyl methyl carbinol, Acetoin
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH(OH)COCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.21
Code UNSPSC :
12352115
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Point d'ébullition
147-148 °C/1013 hPa
Pf
20 °C (Above 20°C conversion of dimer to monomer 15°C)
Température de transition
flash point 45 °C
Densité
1.012 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(5)4(2)6/h3,5H,1-2H3
Clé InChI
ROWKJAVDOGWPAT-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
113.0 °F
Point d'éclair (°C)
45 °C