Key Documents
8.20536
Sigma-Aldrich
N,N′-Diphenyl-1,4-phenylenediamine
for synthesis
Synonyme(s) :
N,N′-Diphenyl-1,4-phenylenediamine, DPPD
About This Item
Formule linéaire :
1,4-(C6H5NH)2C6H4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
200-806-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (GC)
Forme
crystals
Puissance
2370 mg/kg LD50, oral (Rat)
4500 mg/kg LD50, skin (Rat)
Point d'ébullition
220-225 °C/1.33 hPa
Pf
135 °C
Densité
1.3 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
560 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C18H16N2/c1-3-7-15(8-4-1)19-17-11-13-18(14-12-17)20-16-9-5-2-6-10-16/h1-14,19-20H
Clé InChI
UTGQNNCQYDRXCH-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable