Key Documents
8.20138
Sigma-Aldrich
1,2,4-Benzenetricarboxylic 1,2-anhydride
for synthesis
Synonyme(s) :
1,2,4-Benzenetricarboxylic 1,2-anhydride, Trimellitic acid anhydride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
209-008-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<1 Pa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
>2730 mg/kg LD50, oral (Rat)
23000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1-7 % (v/v)
pH
2 (20 °C, 21 g/L in H2O)
Point d'ébullition
240 °C/19 hPa
Pf
164-168 °C
Température de transition
flash point 227 °C
Densité
1.487 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C9H4O5/c10-7(11)4-1-2-5-6(3-4)9(13)14-8(5)12/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
SRPWOOOHEPICQU-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 164 °C
Melting range (upper value): ≤ 168 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
440.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
227 °C - closed cup