Key Documents
8.19016
Sigma-Aldrich
DL-Mandelic acid nitrile
for synthesis
Synonyme(s) :
DL-Mandelic acid nitrile, Benzaldehyde cyanohydrin, DL-α-Hydroxyphenylacetonitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H7NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352117
Numéro de classement CE :
208-532-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
liquid
Puissance
116 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
170 °C/1013 hPa
Pf
-10 °C
Température de transition
flash point 86 °C
Solubilité
<1 g/L
Densité
1.121-1.127 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H7NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H
Clé InChI
NNICRUQPODTGRU-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.121 - 1.127
Identity (IR): passes test
Color (visual): yellow to brown
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
206.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
97 °C - closed cup