Key Documents
8.18806
Sigma-Aldrich
Triethylsilane
for synthesis
Synonyme(s) :
Triethylsilane
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)3SiH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
210-535-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
>1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Point d'ébullition
107-109 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point -6 °C
Densité
0.73 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H15Si/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
QXTIBZLKQPJVII-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.730 - 0.732
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
21.2 °F
Point d'éclair (°C)
-6 °C