Key Documents
8.18613
Sigma-Aldrich
Methyl myristate
for synthesis
Synonyme(s) :
Methyl myristate, Myristic acid methyl ester, Methyl tetradecanoate
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)12COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
204-680-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.065 Pa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Point d'ébullition
295 °C/1001 hPa
Pf
18 °C
Température de transition
flash point 112 °C
Densité
0.867 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h3-14H2,1-2H3
Clé InChI
ZAZKJZBWRNNLDS-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.866 - 0.868
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
233.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
112.0 °C - closed cup