8.18553
Nerolidol
(mixture of cis- and trans-isomers) for synthesis
Synonyme(s) :
Nerolidol, 3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Température d'inflammation spontanée
230 °C
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.7-4.5 % (v/v)
Point d'ébullition
263-266 °C/1013 hPa
Pf
-75 °C
Température de transition
flash point 96 °C
Solubilité
0.014 g/L
Densité
0.88 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C15H26O/c1-6-15(5,16)12-8-11-14(4)10-7-9-13(2)3/h6,9,11,16H,1,7-8,10,12H2,2-5H3/b14-11+
Clé InChI
FQTLCLSUCSAZDY-SDNWHVSQSA-N
Remarque sur l'analyse
cis-Nerolidol (GC, area%): 35.0 - 45.0 % (a/a)
trans-Nerolidol (GC, area%): 50.0 - 60.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.870 - 0.880
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
262.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
128 °C - closed cup