Key Documents
8.18410
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Carvone
for synthesis
Synonyme(s) :
(S)-(+)-Carvone, (S)-(+)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenone, (S)-(+)-p-Mentha-6,8-dien-2-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
218-827-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
3562 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
228-230 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 88 °C (DIN 51758)
Solubilité
29-79 g/L
Densité
0.96 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m0/s1
Clé InChI
ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.958 - 0.962
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): +57.0 - +62.0 °
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
204.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
95.6 °C - closed cup