Key Documents
8.17081
SAFC
Caprylate de sodium
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, NF
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Octanoate de sodium, Caprylate de sodium, sel de sodium de l'acide octanoïque, Acide caprylique sodium salt, Acide octanoïque sodium salt, Caprylate de sodium
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)6COONa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.19
Numéro Beilstein :
3597723
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
217-850-5
Agence
ChP
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Description
suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,ChP,NF
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Forme
solid
pH
8.0-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
>225 °C
Application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].CCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C8H16O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10;/h2-7H2,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
Clé InChI
BYKRNSHANADUFY-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Les produits chimiques jouent un rôle clé dans la stabilisation des médicaments biologiques au cours de leur fabrication et de leur formulation, par exemple en empêchant leur agrégation. Nous proposons une vaste gamme de stabilisants, de tampons et de sels de haute qualité pour une purification et une formulation efficaces de vos biomolécules. Spécialement conçus pour les applications à haut risque, ces produits présentent une faible charge microbienne et un faible taux d'endotoxines.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® est une famille de produits de haute qualité, pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques, qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite conformément aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le caprylate de sodium est très utilisé dans la purification des médicaments dérivés du plasma.
Parce qu'il présente un seuil microbien et un seuil d'endotoxines relativement bas, le caprylate de sodium Emprove® Expert convient particulièrement aux applications à haut risque.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
La substance chimique 8.17081 n'est pas enregistrée au titre du règlement REACH, car elle ne peut être utilisée que dans les médicaments à usage humain ou vétérinaire ou les aliments destinés à la consommation humaine et animale exemptés d'enregistrement selon l'article 2 du règlement (CE) n° 1907/2006 (règlement REACH).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable