Key Documents
8.14759
Sigma-Aldrich
Terpineol
(mixture of isomers) for synthesis
Synonyme(s) :
Terpineol isomer mixture
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
232-268-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
3 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥80% (GC)
Forme
solid or liquid
Puissance
4300 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
213-218 °C (lit.)
Pf
15-35 °C
Température de transition
flash point 88 °C
Densité
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CC(=C)C1CCC(C)(O)CC1.CC2=CCC(CC2)C(C)(C)O
InChI
1S/2C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3;9,11H,1,4-7H2,2-3H3
Clé InChI
MGABGZGUMNDCSN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Encapsulation and release of 4-terpineol: A study described the encapsulation of 4-terpineol with β-cyclodextrin, detailing the inclusion mechanism and characterization, along with a humidity-triggered release system. This highlights its potential in controlled delivery applications (Cheng et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Assay isomers (GC, area%): ≥ 80.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.932 - 0.936
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available