8.14575
Citronellal
for synthesis
Synonyme(s) :
Citronellal, 3.7-Dimethyl-6-octenal
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
14 hPa ( 88 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥93.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
202 °C
Puissance
2420 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.2-4.5 % (v/v)
pH
7 ( in H2O)
Point d'ébullition
208 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 77 °C
Densité
0.85 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,8,10H,4,6-7H2,1-3H3/t10-/m1/s1
Clé InChI
NEHNMFOYXAPHSD-SNVBAGLBSA-N
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.851 - 0.854
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup