Key Documents
8.14472
Sigma-Aldrich
(1S)-(-)-Borneol
for synthesis
Synonyme(s) :
(1S)-(-)-Borneol, L-Borneol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
207-353-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥96.0% (GC)
Forme
powder
Puissance
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
205-208 °C
Température de transition
flash point 66 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,10-/m1/s1
Clé InChI
DTGKSKDOIYIVQL-NQMVMOMDSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Spec. rotation [α²0/D (c=5 in ethanol): -37.0 - -34.0 °
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
150.8 °F
Point d'éclair (°C)
66 °C