Key Documents
8.14413
Sigma-Aldrich
Sulfosuccinic acid
(70% solution in water) for synthesis
About This Item
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
liquid
pH
1 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
Point d'ébullition
140 °C/1013 hPa
Densité
1.46 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): 68.0 - 73.0 %
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable