Key Documents
8.08803
Sigma-Aldrich
Zinc(II) acetylacetonate
for synthesis
Synonyme(s) :
Zinc(II) acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)zinc(II), Bis(2,4-pentanedionato) zinc(II)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14O4Zn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.61
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
237-860-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
580 °C
pH
10 (20 °C, 4 g/L in H2O)
Point d'ébullition
129-131 °C/13 hPa
Pf
124-126 °C
Solubilité
6.9 g/L
Masse volumique apparente
500 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/2C5H7O2.Zn/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2
Clé InChI
NHXVNEDMKGDNPR-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (ex Zn): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable