Key Documents
8.08691
Sigma-Aldrich
p-Xylene
for synthesis
Synonyme(s) :
p-Xylene, 1,4-Dimethylbenzene
About This Item
Formule linéaire :
C6H4-1,4-(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
106.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
203-396-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
8.7 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
540 °C
Puissance
3910 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.1-7 % (v/v)
Point d'ébullition
138.4 °C/1013 hPa
Pf
13.3 °C
Température de transition
flash point 24 °C
Solubilité
0.2 g/L
Densité
0.86 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.860 - 0.862
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
FlameExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
80.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
27 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3