Key Documents
8.08348
Sigma-Aldrich
Chlorotriphenylmethane
for synthesis
Synonyme(s) :
Chlorotriphenylmethane, Triphenylchloromethane, Triphenylmethyl chloride, Trityl chloride
About This Item
Formule linéaire :
ClC(C6H5)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.78
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
200-986-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
230-235 °C/27 hPa
Pf
109-112 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C19H15Cl/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Clé InChI
JBWKIWSBJXDJDT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable