Key Documents
8.08222
Sigma-Aldrich
Trichloroacetonitrile
for synthesis
Synonyme(s) :
Trichloroacetonitrile, Trichloromethylnitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2Cl3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352117
Numéro de classement CE :
208-885-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
77 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
250 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
85.7 °C/1013 hPa
Pf
-44 °C
Température de transition
flash point >195 °C
Solubilité
750 mg/L
Densité
1.44 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C2Cl3N/c3-2(4,5)1-6
Clé InChI
DRUIESSIVFYOMK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.442 - 1.448
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.2 °F
Point d'éclair (°C)
74 °C
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1