Key Documents
8.07706
Sigma-Aldrich
Silicon tetrachloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Silicon tetrachloride, Silicon(IV) chloride, Tetrachlorosilane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Cl4Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.90
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352307
Numéro de classement CE :
233-054-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
257 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
pH
1 (5 g/L in H2O)
Point d'ébullition
57 °C/1013 hPa
Pf
-70 °C
Densité
1.48 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/Cl4Si/c1-5(2,3)4
Clé InChI
FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable