Key Documents
8.06096
Sigma-Aldrich
N-Methylaniline
for synthesis
Synonyme(s) :
N-Methylaniline, Monomethylaniline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H9N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
107.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
202-870-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.5 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
500 °C
Puissance
360 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.6 (20 °C, 1 g/L in H2O)
Point d'ébullition
196 °C/1013 hPa
Pf
-57 °C
Température de transition
flash point 86 °C
Densité
0.99 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H9N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
Clé InChI
AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.985 - 0.986
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup