Key Documents
8.05930
Sigma-Aldrich
Manganese(II) chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Manganese(II) chloride, Manganese dichloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Cl2Mn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.84
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-869-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
scales
Puissance
250 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5 (20 °C, 25 g/L in H2O)
Point d'ébullition
1190 °C/1013 hPa
Pf
650 °C
Densité
2.977 g/cm3 at 25 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Clé InChI
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Remarque sur l'analyse
Assay (out of Mn): ≥ 96 %
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Brain
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable