Key Documents
8.03090
Sigma-Aldrich
Biphenyl
for synthesis
Synonyme(s) :
Biphenyl
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
202-163-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.07 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
crystals
Température d'inflammation spontanée
570 °C
Puissance
2140 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
0.7-3.4 % (v/v)
Point d'ébullition
255 °C/1013 hPa
Pf
68-70 °C
Température de transition
flash point 113 °C
Masse volumique apparente
600 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
C1(C2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1
InChI
1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clé InChI
ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 68 °C
Melting range (upper value): ≤ 70 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup