Key Documents
8.01800
Sigma-Aldrich
Benzonitrile
for synthesis
Synonyme(s) :
Benzonitrile, Phenyl cyanide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H5N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
103.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352117
Numéro de classement CE :
202-855-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.7 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
550 °C (experimental)
Puissance
690 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.4-7.2 % (v/v)
Point d'ébullition
190 °C/1013 hPa
Pf
-13 °C
Température de transition
flash point 70 °C
Solubilité
10 g/L
Densité
1.00 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Clé InChI
JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup